Få mere at vide
3-brom-1,1,1-trifluoracetone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10125270 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10125270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297440050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-1, 1, 1-trifluoroacetone
Navn note 97%
CAS 431-35-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.8300g/mL
Kogepunkt 87°C
Flammepunkt 5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H2BrF3O
Lineær formel CF3C(O)CH2Br
Brydningsindeks 1.3750 to 1.377
MDL nummer MFCD00039237
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.83
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C(=O)CBr
IUPAC navn 3-brom-1,1,1-trifluorpropan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 190.95
PubChem CID 79008
Formel vægt 190.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.