Få mere at vide
3-(Boc-amino)phenol, 97%
Artikelnummer. 15421188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421188 25 g 25g
15401188 1 g 1g
15411188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55059.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 19962-06-2 | C11H15NO3 | 209,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19962-06-2
Molekylær formel C11H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 209.25
MDL nummer MFCD06798070
InChI nøgle HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-hydroxyphenylcarbamate, 3-boc-amino phenol, tert-butyl n-3-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 3-hydroxyphenyl carbamate, n-boc-3-aminophenol, carbamic acid, 3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid,n-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butoxy-n-3-hydroxyphenyl carboxamide, n-boc-3-amino-phenol
PubChem CID 312485
IUPAC navn tert-butyl-N-(3-hydroxyphenyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)phenol
Smeltepunkt 134 °C til 138 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 209.25
Procent renhed 97%