Få mere at vide
3-(Boc-amino)benzeneboronic acid, 95%
Artikelnummer. 11372279
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11372279
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27258.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 380430-68-2 | C11H16BNO4 | 237.062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-68-2
Molekylær formel C11H16BNO4
Molekylvægt (g/mol) 237.062
MDL nummer MFCD03411945
InChI nøgle CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminophenyl boronic acid, 3-n-boc-amino phenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, n-boc-3-aminophenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 3-boronoaniline, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, 3-boc-amino benzeneboronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino phenyl-boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid
PubChem CID 2773228
IUPAC navn [3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽155°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 237.06
Procent renhed 95%