Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-(Boc-amino)-4-methylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 15499895
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15499895
Brand: Alfa Aesar™ H52548.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 850568-81-9
Molekylær formel C12H18BNO4
Molekylvægt (g/mol) 251.09
MDL nummer MFCD04115654
InChI nøgle RUPLVISWFCBMCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylphenylboronic acid, 3-boc-amino-4-methylbenzeneboronic acid, 4-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 3-boc-amino-4-methylphenyl boronicacid, 3-t-butoxycarbonylamino-4-methylphenylboronic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-4-methylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-4-methylphenylboronic acid
PubChem CID 5173718
IUPAC navn [4-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic acid
SMIL CC1=C(NC(=O)OC(C)(C)C)C=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Boc-amino)-4-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 300°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 251.09
Procent renhed 98%