Få mere at vide
3-Biphenylcarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10651935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10651935 5 g Glasflaske 5g
10302963 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371770050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 716-76-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 716-76-7
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00045846
InChI nøgle XNLWJFYYOIRPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-3-carboxylic acid, 3-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, diphenyl-3-carboxylic acid, wln: qvr cr, 3-biphenylcarboxylicacid, m-phenylbenzoic acid, 3-phenyl benzoic acid
PubChem CID 12854
IUPAC navn 3-phenylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Biphenylcarboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4COOH
Mængde 5 g
Beilstein 09, IV, 2478
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,hexane,soluble in benzene,petroleum ether,alkali
Formel vægt 198.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver