Få mere at vide
3-Benzyloxypyrrolidine, 96%
Artikelnummer. 11424730
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424730 1 g 1g
11414730 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50769.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 420137-14-0 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 420137-14-0
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD08060975
InChI nøgle CWBMYKUPMLRKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy pyrrolidine, 3-benzyloxypyrrolidine, 3-benzyloxy-pyrrolidine, 3-phenylmethoxy pyrrolidine, benzyl pyrrolidin-3-yl ether, pyrrolidin-3-yl oxy methyl benzene
PubChem CID 14497353
IUPAC navn 3-phenylmethoxypyrrolidin
SMIL C1CNCC1OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxypyrrolidine
Mængde 1 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 96%