Få mere at vide
(3-Benzyloxypropyl)triphenylfosfhoniumbromid, 97+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | 153 °C til 154 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 491.41 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |