Få mere at vide
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphoniumbromid,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432276 5 g 5g
15422276 1 g 1g
15442276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54314-85-1 | C28H28BrOP | 491.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54314-85-1
Molekylær formel C28H28BrOP
Molekylvægt (g/mol) 491.41
MDL nummer MFCD00191781
InChI nøgle DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 10929077
IUPAC navn triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C(COCC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 153°C to 154°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 491.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver