Få mere at vide
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10166913 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10166913 5 g Glasflaske 5g
10370774 250 mg Glasflaske 250mg
10390294 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10166913 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59146-68-8 | C13H15ClN2O | 250.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59146-68-8
Molekylær formel C13H15ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 250.73
MDL nummer MFCD02258768
InChI nøgle MMMGCMOISVZVKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenylhydrazine hcl, benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-phenylmethoxyphenyl diazane hydrochloride, n'-3-benzyloxy-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 12891839
IUPAC navn (3-phenylmethoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL Cl.NNC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155.0°C to 157.0°C
Farve Violet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Mængde 5 g
Formel vægt 250.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.