Få mere at vide
3-Benzyloxyphenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324116
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324116 2 g 2g
11314116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19241.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20967-96-8
Molekylær formel C15H13NO
Molekylvægt (g/mol) 223.28
MDL nummer MFCD00016396
InChI nøgle CKZFVIPFANUBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylacetonitrile, 2-3-benzyloxy phenyl acetonitrile, 3-benzyloxybenzyl cyanide, 2-3-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, 2-3-phenylmethoxy phenyl ethanenitrile, maybridge3_000453, 3-benzyloxyphenyl acetonitrile, 3-benzyloxy-phenyl acetonitrile, 3-benzyloxyphenyl-acetonitrile
PubChem CID 519831
IUPAC navn 2-(3-phenylmethoxyphenyl)acetonitrile
SMIL N#CCC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Kogepunkt 188°C to 190°C (3 mmHg)
Mængde 2 g
Beilstein 2585802
Formel vægt 223.28
Procent renhed 97%