Få mere at vide
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-benzyloxy methyl cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutanone, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone, 3-phenylmethoxy methyl, 3-benzyloxymethyl-cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone,3-phenylmethoxy methyl |
| Formel vægt | 190.23 |
| Procent renhed | 97% |