Få mere at vide
3-Benzyloxybromobenzen, 96%
Artikelnummer. 10280020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10280020 10 g 10g
10577980 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10280020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437790100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53087-13-1 | C13H11BrO | 263,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53087-13-1
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.13
InChI nøgle HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy-3-bromobenzene, 3-benzyloxybromobenzene, benzyl 3-bromophenyl ether, 1-bromo-3-benzyloxybenzene, 3-benzyloxy bromobenzene, 3-bromophenyl benzyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-3-bromo-benzene, pubchem3065
PubChem CID 2756638
IUPAC navn 1-brom-3-phenylmethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxybromobenzene
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 263.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxybromobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.