Få mere at vide
3-Benzyloxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342819
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342819 25 g 25g
11332819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27707.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1700-30-7 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1700-30-7
Molekylær formel C14H14O2
Molekylvægt (g/mol) 214.264
MDL nummer MFCD00004642
InChI nøgle AFKLSWIRJUJWKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzyl alcohol, 3-benzyloxy phenyl methanol, 3-benzyloxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-phenylmethoxy, 3-phenylmethoxyphenyl methanol, 3-benzyloxyphenyl methanol, 3-phenylmethoxy phenyl methan-1-ol, pubchem7731, acmc-1bo1a
PubChem CID 74341
IUPAC navn (3-phenylmethoxyphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Formel vægt 214.26
Procent renhed 97%