Få mere at vide
3-Benzyloxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15425647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425647 25 g 25g
15405647 1 g 1g
15415647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32882.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Add to basket
CAS: 69026-14-8 | C14H11O3 | 227,24 g/mol
3-Benzyloxybenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Benzyloxybenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69026-14-8
Molekylær formel C14H11O3
Molekylvægt (g/mol) 227.24
MDL nummer MFCD00527901
InChI nøgle CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyloxy benzoic acid, 3-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-benzoic acid, 3-phenylmethoxy benzoic acid, enamine_004835, acmc-1b5k3
PubChem CID 309226
IUPAC navn 3-phenylmethoxybenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxybenzoic acid
Smeltepunkt 133 °C til 135 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%