Få mere at vide
3-Benzyloxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 15405647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405647 1 g 1g
15415647 5 g 5g
15425647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32882.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69026-14-8 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
3-Benzyloxybenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Benzyloxybenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69026-14-8
Molekylær formel C14H11O3
Molekylvægt (g/mol) 227.24
MDL nummer MFCD00527901
InChI nøgle CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyloxy benzoic acid, 3-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-benzoic acid, 3-phenylmethoxy benzoic acid, enamine_004835, acmc-1b5k3
PubChem CID 309226
IUPAC navn 3-phenylmethoxybenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxybenzoic acid
Smeltepunkt 133°C to 135°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%