Få mere at vide
3-Benzyloxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
3-Benzyloxybenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det aktiverer adenylcyclase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Benzyloxybenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det aktiverer adenylcyclase.
Opløselighed Opløseligt i vand 38,87 mg/L @ 25 C.
°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzyloxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 54 °C til 58 °C |
| Kogepunkt | 180 °C (0,08 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1956589 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 38,87 mg/L @ 25 °C. |
| Formel vægt | 212.25 |
| Procent renhed | 98% |