Få mere at vide
3-Benzyloxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11459957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459957 5 g 5g
11469957 25 g 25g
11479957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22909.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1700-37-4 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
3-Benzyloxybenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det aktiverer adenylcyclase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Benzyloxybenzaldehyd anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det aktiverer adenylcyclase.
Opløselighed Opløseligt i vand 38,87 mg/L @ 25 C.
°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1700-37-4
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00003367
InChI nøgle JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxybenzaldehyde, 3-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-phenylmethoxy, m-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-benzyloxy, 3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-benzaldehyde, unii-k1s6ob2gnn, k1s6ob2gnn
PubChem CID 74342
IUPAC navn 3-phenylmethoxybenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxybenzaldehyde
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Kogepunkt 180°C (0.08 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1956589
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water 38.87mg/L @ 25°C.
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%