Få mere at vide
3-Benzyloxyaniline, 98%
Artikelnummer. 15432038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432038 25 g 25g
15412038 1 g 1g
15422038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55708.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1484-26-0 | C13H13NO | 199.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1484-26-0
Molekylær formel C13H13NO
Molekylvægt (g/mol) 199.253
MDL nummer MFCD00007784
InChI nøgle IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyaniline, 3-benzyloxy aniline, benzenamine, 3-phenylmethoxy, unii-iab1vda972, 3-benzyloxy-phenylamine, iab1vda972, 3-phenylmethyl oxy aniline, 3-phenylmethoxy phenylamine, 3-benzyloxy benzenamine, 3-benyloxyaniline
PubChem CID 92892
IUPAC navn 3-phenylmethoxyanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxyaniline
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Farve Brun
Mængde 25 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof