Få mere at vide
3-Benzyloxyacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10485472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10485472 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10485472 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 34068-01-4
MDL nummer MFCD00026221
InChI nøgle FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
PubChem CID 98689
IUPAC navn 1-(3-phenylmethoxyphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxyacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C15H14O2
Mængde 5 g
Beilstein 08, IV, 335
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.