Få mere at vide
3'-Benzyloxyacetophenon, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Benzyloxyacetophenone |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 226.28 |
| Procent renhed | 97% |