Få mere at vide
3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11306905 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10401694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08033DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 900799-69-1
Molekylær formel C15H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 287.271
MDL nummer MFCD09817564
InChI nøgle DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 24229785
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(phenylmethoxycarbonylamino)benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 287.27
Procent renhed 97%