Få mere at vide
3-Benzyloxy-4-methoxybenzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327585
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11327585
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05731.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Benzyloxy-4-methoxybenzoic acid is used as Pharmaceutical intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58452-00-9
Molekylær formel C15H14O4
Molekylvægt (g/mol) 258.27
MDL nummer MFCD00016526
InChI nøgle YPDXIGBSOBESNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94057
SMIL COC1=CC=C(C=C1OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxy-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 177°C to 182°C
Mængde 25 g
Beilstein 2660886
Synonym 3-benzyloxy-4-methoxybenzoic acid, 3-benzyloxy-p-anisic acid, 3-benzyloxy-4-methoxy benzoic acid, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, acmc-20an9h, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-benzyloxy-4-methoxy, benzoic acid,4-methoxy-3-phenylmethoxy
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 3-(benzyloxy)-4-methoxybenzoic acid
Formel vægt 258.28
Procent renhed ≥97%