Få mere at vide
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317006
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317006 50 g 50g
11307006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06830.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6346-05-0
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD00003386
InChI nøgle VQVQZFHUXRSRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, o-benzylisovanillin, benzaldehyde, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, benzyl iso-vanillin, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzylisovanillin, pubchem13136, acmc-1b6ff
PubChem CID 80671
IUPAC navn 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Mængde 50 g
Beilstein 794627
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 242.27
Procent renhed 98%