Få mere at vide
3-Benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine, 99%
Artikelnummer. 11479370
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479370 250 mg 250mg
11489370 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50248.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 90503-15-4 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90503-15-4
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.24
MDL nummer MFCD00183222
InChI nøgle ZGHLNQMMKJNJIH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-3-benzyloxy-propan-2-ol, 1-amino-3-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-phenylmethoxy, 1-amino-3-benzyl-oxy propan-2-ol, 3-benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine, 3-amino-1-phenylmethoxy propan-2-ol, 1-amino-3-benzyloxy-2-propanol, 3-benzyloxy-2-hydroxypropylamine, 1-amino-3-phenylmethoxy-propan-2-ol
PubChem CID 342795
IUPAC navn 1-amino-3-phenylmethoxypropan-2-ol
SMIL NCC(O)COCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxy-2-hydroxy-1-propylamine
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.24
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.