Få mere at vide
3-Benzyloxy-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 10381720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381720 5 g Glasflaske 5g
10341770 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436570050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 4799-68-2 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4799-68-2
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00029659
InChI nøgle FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy-1-propanol, 3-benzyloxy propan-1-ol, 3-benzyloxypropanol, 1-propanol, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-propan-1-ol, 1-propanol, 3-benzyloxy, 3-benzyloxypropan-1-ol, 3-benzyloxy-propane-1-ol, 3-benzyl-oxy propan-1-ol
PubChem CID 347971
SMIL OCCCOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzyloxy-1-propanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0490g/mL
Kogepunkt 111 °C til 114 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.049
IUPAC navn 3-phenylmethoxypropan-1-ol
Formel vægt 166.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxy-1-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.