Få mere at vide
3-Benzylidenecamphor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzylidenecamphor |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 240.1514 |
| Procent renhed | >95% |