accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3O(E)

CAS RN 15087-24-8

IUPAC Navn: (3E)-1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Synonymer: 3-benzylidene camphor
Molekylvægt (g/mol): 240.35
Molekylformel: C17H20O
InChi Key: OIQXFRANQVWXJF-ACCUITESNA-N
SMILES: CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C\C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater