Få mere at vide
3-Benzyliden-2,4-pentanedion, 97%
Artikelnummer. 11340134
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340134 5 g 5g
11350134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00623.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4335-90-4 | C12H12O2 | 188,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4335-90-4
Molekylær formel C12H12O2
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00014990
InChI nøgle NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylidene-2,4-pentanedione, benzalacetylacetone, benzylidene acetylacetone, 3-benzylideneacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-phenylmethylene, 1,1-diacetyl-2-phenylethylene, 2,2-diacetylvinyl benzene, 2-acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one, 2,4-pentanedione, 3-benzylidene, 3-benzylidene acetylacetone
PubChem CID 95782
IUPAC navn 3-benzylidenpentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Tæthed 1.093
Kogepunkt 185°C to 188°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 972849
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%