Få mere at vide
3-(Benzyldimethylammonio)propansulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10565290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10565290 5 g Glasflaske 5g
10007949 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428070050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81239-45-4 | C12H19NO3S | 257.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81239-45-4
Molekylær formel C12H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 257.35
MDL nummer MFCD00225018
InChI nøgle MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ndsb-256, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-benzyldimethylammonio propane-1-sulfonate, dimethylbenzylammonium propane sulfonate, 3-benzyl dimethyl ammonio propane-1-sulphonate, ndsb 256, dmx, 3-benzyldimethylammonio propanesulfonate, 3-dimethylbenzylamino propanesulfonic acid, 3-benzyl dimethyl azaniumyl propane-1-sulfonate
PubChem CID 4386830
IUPAC navn 3-[benzyl(dimethyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245°C to 250°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C)
Formel vægt 257.35
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.