Få mere at vide
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11432110
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432110 5 g 5g
11422110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28682.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1073355-05-1 | C19H23BO2 | 294.201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073355-05-1
Molekylær formel C19H23BO2
Molekylvægt (g/mol) 294.201
MDL nummer MFCD09266179
InChI nøgle VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 3-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb038
PubChem CID 46739037
IUPAC navn 2-(3-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 68°C to 69°C
Mængde 5 g
Formel vægt 294.2
Procent renhed 97%