Få mere at vide
3-(Benzylamino)propionitril, 97+%
Artikelnummer. 11394927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394927 5 g 5g
11304937 25 g 25g
11314937 100 g 100g
11324937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041949.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 706-03-6 | C10H13N2 | 161,23 g/mol
3-(Benzylamino)propionitril blev anvendt som startreagens ved syntesen af (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidin-3-carboxylsyre, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitril. Det gennemgår aza-type Michael-reaktion med 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyreethylester under milde forhold
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 706-03-6
Molekylær formel C10H13N2
Molekylvægt (g/mol) 161.23
MDL nummer MFCD00001955
InChI nøgle MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
PubChem CID 69719
IUPAC navn 3-(benzylamino)propannitril
SMIL N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Benzylamino)propionitrile
Tæthed 1.024g/mL
Flammepunkt >110° (230 °F)
Brydningsindeks 1.5308
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 160.22
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske