Få mere at vide
3-Benzylamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433517
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433517 250 mg 250mg
11322579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26664.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4720-29-0
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.236
MDL nummer MFCD00020622
InChI nøgle ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
IUPAC navn 3-(benzylamino)propan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzylamino-1-propanol
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.24
Procent renhed 97%