Få mere at vide
3-Benzylamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322579
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322579 1 g 1g
15433517 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26664.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4720-29-0
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.236
MDL nummer MFCD00020622
InChI nøgle ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
IUPAC navn 3-(benzylamino)propan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzylamino-1-propanol
Mængde 1 g
Formel vægt 165.24
Procent renhed 97%