Få mere at vide
3-Benzoylpyridine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238834
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
32238834 25 g
1 options
Artikelnummer. 32238834 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8438510025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylpyridine
CAS 5424-19-1
Mængde 25 g
Synonym 3-Benzoylpyridine, 3-Benzoylpyridine
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Grad Not Available