Få mere at vide
3-Benzoylpyridin, 98+%
Artikelnummer. 11492688
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492688 5 g 5g
11402698 25 g 25g
11412698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16695.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5424-19-1 | C12H9NO | 183,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5424-19-1
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00006394
InChI nøgle RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
IUPAC navn phenyl(pyridin-3-yl)methanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylpyridine
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Kogepunkt 307 °C
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 120234
Formel vægt 183.21
Procent renhed ≥98%