Få mere at vide
3-Benzoylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10444735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10444735 5 g Glass bottle 5g
10559800 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105810050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5424-19-1
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00006394
InChI nøgle RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpyridine, phenyl pyridin-3-yl methanone, phenyl 3-pyridyl ketone, methanone, phenyl-3-pyridinyl, pyridine, 3-benzoyl, 3-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 3-pyridyl, 3-benzoyl pyridine, phenyl-b-pyridyl ketone, phenyl 3-pyridinyl methanone
PubChem CID 21540
IUPAC navn phenyl(pyridin-3-yl)methanone
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylpyridine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36.0°C to 40.0°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 307.0°C
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C12H9NO
Lineær formel C6H5CO(C5H4N)
Mængde 5 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzoylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.