Få mere at vide
3-Benzoylpropionsyre, 98%
Artikelnummer. 10607442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607442 25 g Glasflaske 25g
10549800 100 g Glasflaske 100g
10590024 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105790250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-95-8
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00002792
InChI nøgle KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
IUPAC navn 4-oxo-4-phenylbutansyre
SMIL OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylpropionic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 114 °C til 119 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCH2CH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 696
Fieser 02,26; 03,19
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver