Få mere at vide
(3-Benzoylphenyl) acetonitril, TRC
Artikelnummer. 17921145
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17921145 250 mg -
17914645 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208350250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21288-34-6
Molekylær formel C15 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Synonym (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile, Ketoprofen Imp. I (EP)
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)acetonitril
SMIL O=C(c1ccccc1)c2cccc(CC#N)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Benzoylphenyl)ethanenitrile
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11NO/c16-10-9-12-5-4-8-14(11-12)15(17)13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
Formel vægt 221.0841