Få mere at vide
3-Benzoylbenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15235988 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15235988 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 15235988 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-18-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00002518
InChI nøgle AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
PubChem CID 101386
IUPAC navn 3-benzoylbenzoic acid
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylbenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161.0°C to 166.5°C
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5COC6H4COOH
Mængde 25 g
Beilstein 10,752
Formel vægt 226.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzoylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.