Få mere at vide
3-Benzoylbenzoesyre, 98%
Beskrivelse
3-Benzoylbenzoesyre er blevet brugt i lys-inducerede reaktioner på benzophenon-termineret bor-doteret diamant (BDD ) overflader og fremstilling af benzophenonflavonolderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
diamant (BDD ) overflader og fremstilling af benzophenonflavonolderivat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzoylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 162 °C til 166 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2212366 |
| Synonym | benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 226.23 |
| Procent renhed | 98% |