Få mere at vide
3-Benzoylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11477196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477196 5 g 5g
11487196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25519.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 579-18-0 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
3-Benzoylbenzoesyre er blevet brugt i lys-inducerede reaktioner på benzophenon-termineret bor-doteret diamant (BDD ) overflader og fremstilling af benzophenonflavonolderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-benzoylbenzoesyre er blevet brugt i lys-inducerede reaktioner på benzophenon-termineret bor-doteret
diamant (BDD ) overflader og fremstilling af benzophenonflavonolderivat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-18-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00002518
InChI nøgle AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101386
IUPAC navn 3-benzoylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylbenzoic acid
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2212366
Synonym benzoic acid, 3-benzoyl, m-benzoylbenzoic acid, 3-benzoyl benzoic acid, 3-benzoyl-benzoic acid, 3-phenylcarbonyl benzoic acid, 3-benzoylbenzoicacid, 3-benzoyl-benzoesaure, 3-benzoylbenzoic-acid, acmc-20an9k, benzoic acid,3-benzoyl
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98%