Få mere at vide
3-Benzoylacrylic acid, predominantly trans, 97%
Artikelnummer. 11409063
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409063 5 g 5g
11419063 25 g 25g
11429063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11147.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-06-2 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
2-butensyre, 4-oxo-4-phenyl- kunne reagere med morpholin og opnå 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4-phenyl-smørsyre. Denne reaktion kræver opløsningsmidlet af toluen, ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-butensyre, 4-oxo-4-phenyl- kunne reagere med morpholin og opnå 2-morpholin-4-yl-4-oxo-4-phenyl-smørsyre. Denne reaktion kræver opløsningsmidlet af toluen, ethanol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-06-2
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD00014015
InChI nøgle PLPDHGOODMBBGN-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-benzoylacrylic acid, benzoylacrylic acid, 4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid, e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, acrylic acid, 3-benzoyl, 2-butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl, 4-oxo-4-phenylbut-2-enoic acid, crotonic acid, 4-oxo-4-phenyl, .beta.-benzoylacrylic acid, trans-3-benzoylacrylic acid
PubChem CID 676116
IUPAC navn (E)-4-oxo-4-phenylbut-2-ensyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoylacrylic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1817876
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%