Få mere at vide
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoracetone, 98+%
Beskrivelse
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoracetone, anvendes som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoracetone, bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Tungt opløseligt i
vand (0,24 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone |
| Smeltepunkt | 37 °C til 40 °C |
| Tæthed | 1.113 |
| Kogepunkt | 224 °C |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1875083 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig i vand (0,24g/L) (25 °C). |
| Formel vægt | 216.16 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.