Få mere at vide
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoracetone, 98+%
Artikelnummer. 11438986
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438986 25 g 25g
11448986 100 g 100g
11458986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17110.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 326-06-7 | C10H7F3O2 | 216,16 g/mol
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoracetone, anvendes som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoracetone, bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Tungt opløseligt i
vand (0,24 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 326-06-7
Molekylær formel C10H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 216.16
MDL nummer MFCD00000425
InChI nøgle VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
PubChem CID 67589
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-1-phenylbutan-1,3-dion
SMIL FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Smeltepunkt 37 °C til 40 °C
Tæthed 1.113
Kogepunkt 224 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1875083
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig i vand (0,24g/L) (25 °C).
Formel vægt 216.16
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone