missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30009097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009097 500 mg
30011803 250 mg
30010747 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA922790500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 127611-39-6
Molekylær formel C21 H21 N3 P . Br
Molekylvægt (g/mol) 426.29
Synonym (3-Azidopropyl)triphenyl-phosphonium Bromide
IUPAC navn 3-azidopropyl(triphenyl)phosphonium;bromide
SMIL [Br-].[N-]=[N+]=NCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21N3P.BrH/c22-24-23-17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 425.0656
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.