Få mere at vide
3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine, TRC
Artikelnummer. 18052450
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18052450 25 mg
18083450 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA88460325MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84472-85-5
Molekylær formel C9 H11 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 253.215
Synonym 2',3'-Dideoxy-3'-azidouridine, 3'-Azido-2',3'-dideoxy-1-β-D-erythro-pentofuranosyluracil, AZU, AZdU, AzddU, CS 87, NSC 380882, NV 01, NV 01 (Nucleoside), Navuridine;
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])N2C=CC(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O4/c10-13-12-5-3-8(18-6(5)4-15)14-2-1-7(16)11-9(14)17/h1-2,5-6,8,15H,3-4H2,(H,11,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
Formel vægt 253.0811