CAS RN 84472-85-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine, TRC
CAS: 84472-85-5 Molekylær formel: C9 H11 N5 O4 Molekylvægt (g/mol): 253.215 Synonym: 2',3'-Dideoxy-3'-azidouridine,3'-Azido-2',3'-dideoxy-1-β-D-erythro-pentofuranosyluracil,AZU,AZdU,AzddU,CS 87,NSC 380882,NV 01,NV 01 (Nucleoside),Navuridine; IUPAC navn: 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidine-2,4-dione SMIL: OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])N2C=CC(=O)NC2=O