Få mere at vide
3-Aminosalicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| Formel vægt | 153.0426 |
| Procent renhed | >95% |