Få mere at vide
3-Aminosalicylic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438881 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
11438881 50 mg
1 options
Artikelnummer. 11438881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215476990
Soluble in KOH, clear solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminosalicylic acid
CAS 570-23-0
Farve Brown to Tan
Analyseprocentområde 99.1% (Neutralization)
Molekylær formel C7H7NO3
Mængde 50 mg
Synonym 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
InChI nøgle IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
IUPAC navn 3-amino-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 153.137
PubChem CID 68443
Formel vægt 153.1
Fysisk form Krystallinsk pulver