Få mere at vide
3-Aminosalicylic acid, 97%
Artikelnummer. 10753334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753334 50 mg Glasflaske 50mg
10338600 250 mg Glasflaske 250mg
10073623 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225260500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 570-23-0
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00010299
InChI nøgle IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
IUPAC navn 3-amino-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminosalicylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240.0°C
Farve Beige til Grågrøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.